Learn More
Pyrex™ Clé en verre et tige avec cône Quickfit™
Code produit 11341875
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Taille du cône:
14/23
19/26
Robinets d’arrêt:
Alésage de 2,0 mm
Alésage de 2,5 mm
Alésage de 4,0 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du cône Robinets d’arrêt unitSize
11341875 100 ml 14/23 Alésage de 2,5 mm 1 pièce
11351875 100 ml 19/26 Alésage de 2,5 mm 1 pièce
11331875 50 ml 14/23 Alésage de 2,0 mm 1 pièce
11361875 250 ml 19/26 Alésage de 2,5 mm 1 pièce
15517790 500 ml 19/26 Alésage de 4,0 mm 5 pièces
15537790 1 000 ml 19/26 Alésage de 4,0 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11341875 Fournisseur Pyrex™ Code fournisseur D1/21
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour ajouter du liquide à la plupart des flacons et ensembles Quickfit™. La clé en verre et tige avec cône Pyrex™ Quickfit™ sont équipées d’un robinet d’arrêt avec clé interchangeable en verre.
  • Conformes à la norme ISO 4800
  • Tige d’entonnoir avec cône en verre rodé pour une installation aisée sur les flacons et ensembles Quickfit™
  • Le robinet d’arrêt est équipé d’une clé interchangeable en verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité ISO 4800
Taille du cône 14/23
Comprend Cône en verre rodé, robinet d’arrêt avec clé en verre
Robinets d’arrêt Alésage de 2,5 mm
Type de produit Entonnoir compte-gouttes