Learn More
Quickfit™ Entonnoir Quickfit™ avec cône en verre rodé
Code produit 12438816
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du cône:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du cône Conditionnement
12438816 24/29 1 pièce
12094213 14/23 1 pièce
12004223 19/26 1 pièce
11328054 29/32 1 pièce
11338054 34/35 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12438816 Fournisseur Quickfit™ Code fournisseur CF5/3
Expédition estimée: 27-01-2027
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques. L’entonnoir Quickfit™ avec rodage mâle en verre est conçu pour le transfert des poudres dans les flacons et les récipients Quickfit™.
  • Conçues pour le transfert de poudres dans les flacons et récipients Quickfit™
  • Avec cône en verre rodé Quickfit™
  • En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 105mm
Matériau Verre borosilicaté
Taille du cône 24/29
Comprend Cône en verre à fond plat Quickfit™
Type de produit Entonnoir à poudre