Learn More
Quickfit™ Entonnoir Büchner en verre avec disque fritté en verre
Code produit 12425386
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
500 ml
Diamètre (métrique) du disque:
55 mm
95 mm
Taille du cône:
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) du disque Taille du cône unitSize
12425386 125 ml 55 mm 19/26 1 pièce
12098473 125 ml 55 mm 24/29 1 pièce
12008483 500 ml 95 mm 24/29 1 pièce
15567960 125 ml 55 mm 29/32 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12425386 Fournisseur Quickfit Code fournisseur SF3A32
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.30€
    109.89€ / 1 pièces
    Économisez 1.41€
    1% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisé pour remplacer le papier-filtre classique qui serait détruit par des acides et des alcalis. L’entonnoir Büchner en verre Quickfit™ avec disque en verre fritté est fabriqué à partir de verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. Le cône en verre rodé intégré sur la tige se raccorde aux flacons et récipients Quickfit™ Büchner.
Utilisé pour remplacer le papier-filtre classique qui serait détruit par des acides et des alcalis. L’entonnoir Büchner en verre Quickfit™ avec disque en verre fritté est fabriqué à partir de verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. Le cône en verre rodé intégré sur la tige se raccorde aux flacons et récipients Quickfit™ Büchner.
  • Entonnoir Büchner avec disque en verre fritté
  • Construction en verre borosilicaté pour une résistance élevée aux attaques chimiques
  • Utile pour les applications où le papier-filtre conventionnel est détruit par des acides et des alcalis
  • Cône en verre dépoli intégré sur la tige pour le raccordement à Quickfit™ Flacons Büchner, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 125 ml
Matériau Verre borosilicaté
Taille du cône 19/26
À utiliser avec (application) Flacons Buchner Quickfit™
Diamètre (métrique) du disque 55 mm
Comprend Disque en verre fritté, cône en verre rond
Porosité 3, 16 à 40 μm
Type de produit Entonnoir Buchner