Learn More
Ampoule en verre Quickfit™ avec robinet d’arrêt Rotaflo™ et extrémité supérieure ouverte
Descripción
- Conforme à la norme ISO 4800, type 3
- Avec tige à l’intérieur du cône
- Robinet d’arrêt GP Rotaflo™ avec clé en PTFE pour des performances sans graisse
- Avec opercule au lieu d’une prise pour un ajout facile de solutions<
Especificaciones
Especificaciones
| Diamètre (métrique) supérieur | 28mm |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | ISO 4800 |
| Taille du cône | 19/26 |
| Comprend | Robinet d’arrêt GP Rotaflo™, clé en PTFE |
| Type de produit | Entonnoir compte-gouttes |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?