Learn More
Entonnoir en verre Quickfit™ avec robinet d’arrêt Rotaflo™ et clé en PTFE
Code produit 12050073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du cône:
14/23
19/26
Robinets d’arrêt:
Alésage de 3 mm
Alésage de 6 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du cône Robinets d’arrêt unitSize
12050073 100 ml 14/23 Alésage de 3 mm 1 pièce
12060073 100 ml 19/26 Alésage de 3 mm 1 pièce
11371875 50 ml 14/23 Alésage de 3 mm 1 pièce
12070073 250 ml 19/26 Alésage de 3 mm 1 pièce
15527790 500 ml 19/26 Alésage de 6 mm 5 pièces
15547790 1000 ml 19/26 Alésage de 6 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12050073 Fournisseur Quickfit Code fournisseur D1/21GP
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Équipé d’un robinet d’arrêt GP Rotaflo™ avec clé en PTFE. L’entonnoir en verre Quickfit™ avec robinet d’arrêt Rotaflo™ et clé en PTFE ne nécessite pas de lubrification ni de graisses contaminantes et ne grippe pas avec les solutions caustiques. Conforme aux normes ISO 4800 type 3.
  • Conforme à la norme ISO 4800, type 3
  • Tige d’entonnoir avec cône en verre rodé pour une installation aisée sur les prises des flacons et récipients Quickfit™.
  • Équipé d’un robinet d’arrêt GP Rotaflo™ avec clé en PTFE
    - Aucune lubrification nécessaire
    - Pas de graisses contaminantes
    - Pas de grippage avec des solutions caustiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité ISO 4800
Taille du cône 14/23
Comprend Robinet d’arrêt GP Rotaflo™ avec clé en PTFE, cône
Robinets d’arrêt Alésage de 3 mm
Type de produit Entonnoir compte-gouttes