Learn More
Quickfit™ Entonnoir en verre Quickfit™ avec robinet d’arrêt Rotaflo™ et clé en PTFE
Description
- Conforme à la norme ISO 4800, type 3
- Tige d’entonnoir avec cône en verre rodé pour une installation aisée sur les prises des flacons et récipients Quickfit™.
- Équipé d’un robinet d’arrêt GP Rotaflo™ avec clé en PTFE
- Aucune lubrification nécessaire
- Pas de graisses contaminantes
- Pas de grippage avec des solutions caustiques
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | ISO 4800 |
| Taille du cône | 19/26 |
| Comprend | Robinet d’arrêt GP Rotaflo™ avec clé en PTFE, cône |
| Robinets d’arrêt | Alésage de 3 mm |
| Type de produit | Entonnoir compte-gouttes |