Learn More
Palier d’agitateur en verre/PTFE Quickfit™
Marque:  Quickfit 19146
Code produit. 11951538
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Ensemble d'agitation
• Pour ballon ou réacteur à rodage conique normalisé
• Palier d'agitation Quickfit™
• L'axe d'agitation traverse le bouchon, l'étanchéité est réalisée par la vis de serrage
• Joint central à base de copolymère PTFE autolubrifiant
• Palier Quickfit™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Voir les accessoires