Learn More
Arbre en forme d’arbre en verre Quickfit™
Code produit 15597980
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
450mm
600 mm
750mm
Diamètre (métrique) de l’arbre:
6 mm
11 mm
Hauteur (métrique) de la lame:
90mm
135mm
135 mm
Conditionnement:
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) de l’arbre Hauteur (métrique) de la lame unitSize
15597980 450mm 6 mm 90mm 5 pièces
15507990 600 mm 6 mm 135 mm 5 pièces
15517990 750mm 11 mm 135mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15597980 Fournisseur Quickfit Code fournisseur ST1/5
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour une utilisation avec les flacons de réaction à col large Quickfit™ série FR:F.
  • Conçu pour un fonctionnement à basse vitesse
  • Idéal pour une utilisation avec les flacons de réaction à col large Quickfit™ série FR:F
  • La pale s’adapte parfaitement aux parois du flacon
  • Utile en cas de risque d’accumulation de matières solides sur les parois
  • La taille minimale requise pour l’agitateur est de 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) de l’arbre 6 mm
À utiliser avec (équipement) Quickfit ballons de réaction à col large série FR:F
À utiliser avec (application) Pour un fonctionnement à basse vitesse
Hauteur (métrique) de la lame 90mm
Longueur (métrique) 450mm
Type Arbre en forme d’ancre pour agitateur
Matériau Verre borosilicaté