Learn More
Bouchon en verre soufflé creux hexagonal Quickfit™
Description
Parfaitement adapté à une utilisation avec des fioles jaugées.
- L’extrémité inférieure fermée du bouchon comporte un “égouttoir” pour que le liquide collé retombe dans le flacon
- La tête hexagonale empêche le bouchon de rouler et offre une bonne préhension
- La tête plate permet de poser le bouchon à l’envers afin d’éviter toute contamination de la surface rodée
- Construction creuse soufflée pour plus de légèreté
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Fioles jaugées |
| Joint conique standard | 14/23 |
| Matériau | Verre |
| Type de produit | Bouchon creux |