Learn More
Flacons de pesée Quickfit™ avec bouchons en verre rodé
Description
En verre borosilicaté Pyrex™ chimiquement inerte et conforme à la norme DIN 12605.Les flacons de pesée Quickfit™ avec bouchons en verre rodé sont disponibles dans une variété de capacités avec un choix de flacons de forme haute ou trapue.
- Conformes à la norme DIN 12605
- Verre borosilicaté Pyrex™ chimiquement inerte
- Structure légère avec bouchons en verre rodé
- Choix de flacons de forme haute ou trapue
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Forme | Haut |
| Comprend | Bouchon en verre dépoli |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Closure Included | Oui |
| Hauteur (métrique) | 80 mm |
| Matériau du bouchon | Verre rodé |
| Diamètre (métrique) | 50 mm |
| Type de bouchon | Bouchon |
| Certifications/Conformité | DIN 12605 |