Learn More
Joints filetés à vis en mélamine QuickFit™
Code produit 12909273
Change view
Click to view available options
Taille du bouchon:
13 mm
18 mm
24 mm
28 mm
28 mm
Diamètre (métrique) externe:
18.0 - 19.0 mm
de 10,5 à 11,5 mm
de 6,0 à 7,0 mm
de 7,0 à 8,5 mm
Conditionnement:
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon Diamètre (métrique) externe unitSize
12909273 13 mm de 6,0 à 7,0 mm -
12929273 24 mm de 6,0 à 7,0 mm 10 pièces
12939273 28 mm de 6,0 à 7,0 mm 10 pièces
12919273 18 mm de 7,0 à 8,5 mm 10 pièces
12949273 28 mm 18.0 - 19.0 mm 10 pièces
11302075 28 mm de 10,5 à 11,5 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12909273 Fournisseur Quickfit Code fournisseur QC13/7
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
QuickFit™ Les joints filetés en mélamine assurent une étanchéité sécurisée QuickFit™ filetage en verre.
Les bouchons à vis filetés en mélamine QuickFit™ garantissent l’étanchéité au niveau du filetage des tubes en verre QuickFit™
  • Pour une utilisation avec filetages à vis en verre Quickfit™
  • Bouchons à vis en mélamine avec ouverture sur le dessus
  • Pour déterminer quels sont les composants requis : i) Vérifier le filetage des tubes en verre (la désignation de la taille fait référence au dia. ext. du filetage en mm) ii) Vérifier le dia. ext. du tube à échantillons, du thermomètre, de la sonde etc. qui sera inséré dans le bouchon à vis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe de 6,0 à 7,0 mm
Taille du bouchon 13 mm
Description Bouchon à vis
Matériau Mélamine, plastique
Quantité 10/boîte
À utiliser avec (équipement) Filetages en verre Quickfit™