Learn More
Kit de chimie organique Quickfit™
Code produit 12103112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Les cinq articles de verrerie comprennent un flacon en forme de poire de 50 ml, deux têtes fixes, trois condenseur Liebig, quatre adaptateurs de bouchon à vis, cinq adaptateurs de récepteur
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
12103112 Les cinq articles de verrerie comprennent un flacon en forme de poire de 50 ml, deux têtes fixes, trois condenseur Liebig, quatre adaptateurs de bouchon à vis, cinq adaptateurs de récepteur 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12103112 Fournisseur Quickfit Code fournisseur 29BU/M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.20€
    242.29€ / 1 pièces
    Économisez 13.91€
    5% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Kit de démarrage - idéal pour initier les élèves aux principales techniques de chimie organique préparative
  • Kit de démarrage - idéal pour initier les élèves aux principales techniques de chimie organique préparative
  • Comprend 5 articles de verrerie tous avec des joints en verre ronds de taille 14/23 Quickfit™ - offrant une flexibilité maximale
  • Échelle basée sur les quantités de matériaux de départ allant jusqu’à 30 g
  • Les assemblages de reflux et de distillation peuvent être construits
  • Logés dans une boîte en carton robuste avec revêtement en caoutchouc mousse pour la protection du produit
Spécification
Type de produit Kit de chimie organique
Comprend Les cinq articles de verrerie comprennent un flacon en forme de poire de 50 ml, deux têtes fixes, trois condenseur Liebig, quatre adaptateurs de bouchon à vis, cinq adaptateurs de récepteur
À utiliser avec (application) Idéal pour initier les élèves aux principales techniques de chimie organique préparative