Learn More
Entonnoir piriforme en verre Quickfit™ avec clé en verre et tige avec cône
Code produit 12000083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Taille du cône:
14/23
19/26
24/29
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du cône unitSize
12000083 50 ml 14/23 1 pièce
12020083 250 ml 19/26 1 pièce
12428856 500 ml 24/29 1 pièce
12090073 25 ml 14/23 1 pièce
12438846 50 ml 19/26 1 pièce
12408856 500 ml 19/26 1 pièce
12468846 100 ml 19/26 1 pièce
12448846 100 ml 14/23 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 12000083 Fournisseur Quickfit Code fournisseur D2/11
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.60€
    115.94€ / 1 pièces
    Économisez 1.66€
    1% de réduction
Expédition estimée: 21-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation dans les extractions liquide-liquide pour séparer (compartimenter) les composants d’un mélange en deux phases de solvant non miscibles de densités différentes.
  • Conforme à la norme ISO 4800 type 2
  • Tige d’entonnoir avec cône pour une insertion aisée dans les flacons Quickfit™, etc.
  • Le robinet d’arrêt comporte une clé en verre interchangeable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 50mm
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité ISO 4800
Taille du cône 14/23
Numéro de joint 14/23
Quantité 1PK
Robinets d’arrêt 1.5 mm ; verre
Type de produit Entonnoir