Learn More
Entonnoir piriforme en verre Quickfit™ avec clé en verre et tige avec cône
Description
Pour une utilisation dans les extractions liquide-liquide pour séparer (compartimenter) les composants d’un mélange en deux phases de solvant non miscibles de densités différentes.
- Conforme à la norme ISO 4800 type 2
- Tige d’entonnoir avec cône pour une insertion aisée dans les flacons Quickfit™, etc.
- Le robinet d’arrêt comporte une clé en verre interchangeable
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) supérieur | 100mm |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | ISO 4800 |
| Taille du cône | 19/26 |
| Numéro de joint | 24/29 |
| Quantité | 1PK |
| Robinets d’arrêt | 4 mm ; verre |
| Type de produit | Entonnoir |