Learn More
Tubes à digestion simples Quickfit™
Code produit 10459160
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
26 mm
42 mm
Description:
Capacité : 100 ml
Capacité : 250 ml
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Description unitSize
10459160 26 mm Capacité : 100 ml 5 pièces
12425436 42 mm Capacité : 250 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10459160 Fournisseur Quickfit Code fournisseur TT100/26
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.40€
    132.96€ / 5 pièces
    Économisez 1.44€
    1% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec les blocs chauffants
  • À col perlé uni
  • En verre borosilicaté pour assurer une durabilité chimique et thermique exceptionnelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Capacité : 100 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Diamètre (métrique) externe 26 mm
Longueur totale (métrique) 300 mm
Type de produit Tube à digestion