Learn More
Quickfit™ Tubes à digestion simples Quickfit™
Description
- À col perlé uni
- En verre borosilicaté pour assurer une durabilité chimique et thermique exceptionnelle
Spécification
Spécification
| Description | Capacité : 250 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Diamètre (métrique) externe | 42 mm |
| Longueur totale (métrique) | 300 mm |
| Type de produit | Tube à digestion |