Learn More
Quickfit™ Adaptateur à tige courte Quickfit™
Code produit 12008991
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
65 mm
120 mm
190 mm
200 mm
200 mm
Taille du cône:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) Taille du cône Conditionnement
12008991 65 mm 19/26 1 pièce
12455366 200 mm 19/26 1 pièce
12445366 190 mm 14/23 1 pièce
12425366 65 mm 14/23 1 pièce
12018991 65 mm 24/29 1 pièce
10575895 200 mm 24/29 1 pièce
15577940 65 mm 29/32 5 pièces
15587940 120 mm 10/19 5 pièces
15597940 200 mm 29/32 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 12008991 Fournisseur Quickfit™ Code fournisseur RA1/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.20€
    31.36€ / 1 pièces
    Économisez 9.84€
    23% de réduction
En stock
Déverse les distillats provenant des condensateurs dans les récipients récepteurs. Les adaptateurs à tige courte Quickfit™ sont proposés dans différentes longueurs (courte à très longue).
Alimentation de distillat provenant des condenseurs dans les récipients récepteurs.Les adaptateurs à tige courte Quickfit™ sont proposés dans différentes longueurs (courte à très longue).
  • Avec tige courte ou longue
  • Utilisée pour le déversement de distillats provenant de condenseurs dans des récipients récepteurs.
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Longueur totale (impériale) 2,55 in
Longueur totale (métrique) 65 mm
À utiliser avec (application) Alimentation de distillat provenant des condensateurs dans les récipients récepteurs
Taille du cône 19/26
Type de produit Adaptateur pour récepteur