Learn More
Lame en PTFE Quickfit™
Code produit 10151840
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
450mm
750 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre:
6 mm
11 mm
Largeur (métrique):
52 mm (lame)
76mm (lame)
Conditionnement:
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) de l’arbre Largeur (métrique) unitSize
10151840 450mm 6 mm 52 mm (lame) 5 pièces
12929413 450mm 6 mm 76mm (lame) 5 pièces
12939413 750 mm 11 mm 76mm (lame) 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10151840 Fournisseur Quickfit Code fournisseur ST7/2
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces lames en PTFE pour une résistance maximale aux attaques chimiques. Les pâles en PTFE Quickfit™ peuvent être pivotées sur l’axe en verre afin de permettre le passage à travers de petites ouvertures, telles que les cols et les emboîtures
Utilisez ces lames en PTFE pour une résistance maximale aux attaques chimiques.Les lames en PTFE QuickfitTM peuvent être pivotées sur l’axe en verre afin de permettre le passage à travers de petites ouvertures, telles que les cols et les emboîtures des fl
  • Lames amovibles pour le nettoyage ou le remplacement
  • Utiles pour le balayage à proximité des parois du récipient car elles ne provoquent pas de rayure
  • Pour une utilisation avec axes d’agitateur en verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) de l’arbre 6 mm
À utiliser avec (équipement) Arbre agitateur en verre
À utiliser avec (application) Pour le balayage à proximité des parois du récipient car ils n’entraîneront aucune rayure
Longueur (métrique) 450mm
Température (métrique) 250°C
Type Agitateur
Largeur (métrique) 52 mm (lame)