Learn More
Barboteur pour système réactionnel Quickfit™
Code produit. 15778017
Click to view available options
Joint conique standard:
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 15778017
Marque: Quickfit GB1/29
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour isoler le mélange de réaction de l’atmosphère.
  • Bras latéral pour faciliter le remplissage avec de l’huile minérale
  • Les barboteurs ont une capacité d’environ 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Barboteur pour système réactionnel
Joint conique standard 29/32