Learn More
Quickfit™ Barboteur pour système réactionnel Fisher Scientific - Quickfit™
Code produit 15788017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Barboteur pour système réactionnel
Barboteur pour système réactionnel avec port d’entrée
Joint conique standard:
24/29
Taille du cône : 19/26
Taille du cône : 29/32
Conditionnement:
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Joint conique standard Conditionnement
15788017 Barboteur pour système réactionnel avec port d’entrée 24/29 5 pièces
15547910 Barboteur pour système réactionnel Taille du cône : 19/26 5 pièces
15557910 Barboteur pour système réactionnel Taille du cône : 29/32 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15788017 Fournisseur Quickfit™ Code fournisseur GB2/24SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1200.00€
    940.53€ / 5 pièces
    Économisez 259.47€
    21% de réduction
Expédition estimée: 08-03-2027
Idéal pour isoler le mélange de réaction de l’atmosphère
  • Avec port d’entrée de gaz pour fournir un débit continu de gaz inerte (N2 ou Ar) pendant la réaction
  • Complet avec raccord de tuyau en plastique détachable pour permettre un raccordement facile et sûr à une tubulure flexible de 9 mm
  • Les barboteurs ont une capacité d’environ 5 ml
Spécification
Type Barboteur pour système réactionnel avec port d’entrée
Joint conique standard 24/29