Learn More
Pyrex™ Tête à éclaboussures pour distillation à vapeur Quickfit™
Code produit 15597970
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Évaporateurs rotatifs
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15597970 Évaporateurs rotatifs 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15597970 Fournisseur Pyrex™ Code fournisseur SH7/23/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.00€
    701.67€ / 5 pièces
    Économisez 53.33€
    7% de réduction
Expédition estimée: 16-02-2027
Tête de distillation avec connexion à la vapeur
  • Une tête anti-éclaboussures dotée d’une tige pour l’introduction de vapeur dans les flacons pendant la distillation
  • La tige est connectée à l’alimentation en vapeur via un filetage amovible
Spécification
Description Antiéclaboussures avec frittage
Matériau Verre borosilicaté
Type Adaptateur pour tête antiéclaboussures
À utiliser avec (application) Empêche la contamination possible du condenseur avec les solvants à risque
À utiliser avec (équipement) Évaporateurs rotatifs
Comprend Grosse porosité de 1, fritté
Quantité 1 chacun
Rétreint Cône : 24/29, fiche : 29/32
Volume (métrique) 90 mL