Learn More
Tête à éclaboussures pour distillation à vapeur PYREX™ Quickfit™
Code produit 15587960
Modifier l'affichage
Click to view available options
Rétreint:
Cône : 19/26, fiche : 29/32
Cône : 29/32, fiche : 29/32
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Rétreint Conditionnement
15587960 Cône : 19/26, fiche : 29/32 5 pièces
13437656 Cône : 29/32, fiche : 29/32 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15587960 Fournisseur Quickfit Code fournisseur SH16/19
Expédition estimée: 06-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tête de distillation avec connexion à la vapeur
  • Pour une utilisation avec évaporateurs rotatifs
  • Empêche la contamination possible du condenseur avec les solvants à risque
  • En verre fritté à grosse porosité 1 pour réduire le risque de contamination
  • Les têtes antiéclaboussu
Specifikationer
Description Antiéclaboussures avec frittage
Matériau Verre borosilicaté
Type Adaptateur pour tête antiéclaboussures
À utiliser avec (application) Empêche la contamination possible du condenseur avec les solvants à risque
À utiliser avec (équipement) Évaporateurs rotatifs
Comprend Grosse porosité de 1, fritté
Quantité 1 chacun
Rétreint Cône : 19/26, fiche : 29/32
Volume (métrique) 90 mL
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.