Learn More
Tubes à filetage Quickfit™ pour les souffleurs de verre
Code produit 12475396
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
11,1 mm
15,4 mm
22,5 mm
24,5 mm
Longueur (métrique):
90 mm
125 mm
135 mm
145 mm
Diamètre du filetage:
GL 13
GL 18
GL 24
GL 28
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Diamètre du filetage unitSize
12475396 22,5 mm 125 mm GL 24 10 pièces
12959363 15,4 mm 145 mm GL 18 10 pièces
12485396 24,5 mm 90 mm GL 28 10 pièces
10355450 11,1 mm 135 mm GL 13 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12475396 Fournisseur Quickfit Code fournisseur SQ24UB
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en verre borosilicaté pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique. Les tubes à filetage Quickfit™ pour souffleurs de verre combinés à des raccords en plastique produisent une connexion étroite à un tube droit ou fournissent une interface avec d’autres matériaux.
  • Sans badge (sans inscriptions en céramique) pour éviter la carbonisation lorsque le badge est soumis à une chaleur directe
  • Le filetage externe s’adapte aux tailles de filetage standard GL
  • Pour une utilisation par des souffleurs de verre dans la construction de verrerie de laboratoire
  • Verre borosilicaté pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
  • Conçus pour une utilisation avec une gamme de bouchons à vis en plastique, de bagues en caoutchouc de silicone, de connecteurs à vis et de rondelles en PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 125 mm
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec la construction de verrerie de laboratoire
Diamètre du filetage GL 24
Diamètre (métrique) 22,5 mm
Type de produit Tube à filetage