Learn More
Bague d’étanchéité Quickfit™ pour récipients de réaction
Code produit 11926598
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1/boîte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11926598 1/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11926598 Fournisseur SVL Code fournisseur 29690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.55€
    69.69€ / 1 pièces
    Économisez 21.86€
    23% de réduction
En stock
Revêtement en caoutchouc de silicone avec PTFE pour fournir un joint résistant aux produits chimiques et exempt de graisse
  • Pour le montage entre les brides des récipients de réaction SVL™ et les couvercles
  • Revêtement en caoutchouc de silicone avec PTFE pour fournir un joint résistant aux produits chimiques et exempt de graisse
Spécification
À utiliser avec (équipement) Récipient de réaction
Type de produit Bague d’étanchéité
Quantité 1/boîte