Learn More
Quickfit™ Adaptateur pour tête anti-éclaboussures incliné Quickfit™
Code produit 15507980
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du cône:
19/26 (condenseur), 19/26 (flacon)
19/26 (condenseur), 24/29 (flacon)
24/29 (Condenseur), 24/29 (Flacon)
29/32 (condenseur), 29/32 (flacon)
Conditionnement:
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du cône Conditionnement
15507980 24/29 (Condenseur), 24/29 (Flacon) 5 pièces
15567970 29/32 (condenseur), 29/32 (flacon) 5 pièces
15577970 19/26 (condenseur), 19/26 (flacon) 5 pièces
15587970 19/26 (condenseur), 24/29 (flacon) 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15507980 Fournisseur Quickfit™ Code fournisseur SH7/43
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.00€
    478.53€ / 5 pièces
    Économisez 216.47€
    31% de réduction
Expédition estimée: 02-04-2027
Utilisé dans les assemblages de distillation.
  • Utilisée dans les assemblages de distillation pour empêcher le transport de liquide brut du flacon vers le condenseur.
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Assemblages de distillation entre le flacon et le condenseur pour éviter la contamination de liquide brut
Taille du cône 24/29 (Condenseur), 24/29 (Flacon)
Type de produit Tête anti-éclaboussures inclinée