Learn More
Bouchon creux en verre borosilicaté à tête plate inclinée standard Quickfit™
Code produit 11349623
Change view
Click to view available options
Joint conique standard:
0,438
42662
42725
Standard ; 14/23
Standard ; 19/26
Standard ; 24/29
Standard ; 29/32
Standard ; 34/35
Standard ; 45/40
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
5 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Joint conique standard unitSize
11349623 Standard ; 34/35 5 pièces
12558855 42662 5 pièces
12508865 Standard ; 24/29 5 pièces
12568855 Standard ; 19/26 5 pièces
12508875 Standard ; 29/32 5 pièces
12495376 Standard ; 45/40 2 pièces
10155824 Standard ; 14/23 5 pièces
15557960 0,438 10 pièces
15537960 42725 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11349623 Fournisseur Quickfit Code fournisseur SB34
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ce bouchon en verre avec la verrerie à joint Quickfit™ et d’autres verreries dotées de prises en verre rodées standard. Les bouchons creux en verre borosilicaté à tête plate conique standard Azlon™ sont légers, durables et faciles à s
Utilisez ce bouchon en verre avec de la verrerie articulée Quickfit™ et d’autres verreries dotées de prises en verre moulées standard. Les bouchons creux en verre borosilicaté à tête plate conique standard Azlon™ sont légers, durables et facil
  • Conforme aux cônes standard décrits dans la norme ISO 383
  • Verre borosilicaté pour une durabilité chimique et des performances à haute température
  • Construction creuse soufflée pour plus de légèreté
  • La tête hexagonale empêche le bouchon de rouler et offre une bonne préhension
  • Le dessus du bouchon est plat, ce qui lui permet de se tenir sur l’extrémité et d’éviter la contamination de la surface du sol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Durabilité chimique et excellente performance à haute température
À utiliser avec (équipement) Quickfit™ Jointed Ware et autres objets en verre avec un col standard en verre rodé
Joint conique standard Standard ; 34/35
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Bouchon