Learn More
Bouchon creux en verre borosilicaté à tête plate inclinée standard Quickfit™
Description
Utilisez ce bouchon en verre avec de la verrerie articulée Quickfit™ et d’autres verreries dotées de prises en verre moulées standard. Les bouchons creux en verre borosilicaté à tête plate conique standard Azlon™ sont légers, durables et facil
- Conforme aux cônes standard décrits dans la norme ISO 383
- Verre borosilicaté pour une durabilité chimique et des performances à haute température
- Construction creuse soufflée pour plus de légèreté
- La tête hexagonale empêche le bouchon de rouler et offre une bonne préhension
- Le dessus du bouchon est plat, ce qui lui permet de se tenir sur l’extrémité et d’éviter la contamination de la surface du sol
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Durabilité chimique et excellente performance à haute température |
| À utiliser avec (équipement) | Quickfit™ Jointed Ware et autres objets en verre avec un col standard en verre rodé |
| Joint conique standard | 42662 |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Bouchon creux |