Learn More
Adaptateur coudé avec prise de vide Quickfit™
Code produit 11392095
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
110 mm
140 mm
150 mm
165 mm
Taille du cône:
14/23
19/26
24/29
29/32
Numéro du joint conique standard:
19/26
24/29
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Taille du cône Numéro du joint conique standard Conditionnement
11392095 140 mm 24/29 19/26 1 pièce
11382095 140 mm 19/26 19/26 1 pièce
11302105 150 mm 24/29 24/29 1 pièce
11372095 110 mm 14/23 19/26 1 pièce
11312105 165 mm 29/32 24/29 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11392095 Fournisseur Quickfit Code fournisseur RA3/23/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    80.09€ / 1 pièces
    Économisez 22.91€
    22% de réduction
En stock
Distribue des liquides entre plusieurs récipients en verre sous vide. QuickFit™ L'adaptateur pour récepteur d'aspiration est muni d'un bras latéral pour faciliter la fixation à l'alimentation en vide.
Distribue des liquides entre plusieurs récipients en verre sous vide. QuickFit™ L’adaptateur pour récepteur d’aspiration est fourni avec un bras latéral pour une prise facile à l’alimentation de l’injecteur.
  • Tige d’allonge dans le cône
  • Avec bras latéral pour la connexion à une alimentation sous vide
  • Connexion facile à la tubulure flexible via un raccord fileté en plastique amovible
Especificaciones
Taille du cône 24/29
À utiliser avec (équipement) Tubulure flexible
Hauteur (impériale) 5,51in
Hauteur (métrique) 140 mm
Comprend Connecteur fileté en plastique détachable, tige de distribution, bras latéral
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Adaptateur coudé pour récepteur à vide
Numéro du joint conique standard 19/26
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.