Learn More
Distillateur d’eau à distillation unique Quickfit™
Code produit 15838756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
220 V
230 V
Conditionnement:
1 unité
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
15838756 220 V 1 unité
15828756 230 V 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15838756 Fournisseur Scilabware Code fournisseur QWS4/220V
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le distillateur d’eau à distillation unique Quickfit™ intègre un certain nombre de fonctions opérationnelles et de sécurité qui en font le choix idéal pour votre laboratoire.
  • Capacité de sortie de 4 L/heure d’eau distillée unique exempte de pyrogènes
  • La qualité du distillat est conforme à la pharmacopée européenne pour l’eau purifiée et A.S.T.M. Type 4.
  • La chaudière et le condenseur en verre Pyrex™ minimisent la contamination potentielle du distillat par l’effet de lixiviation de l’eau distillée sur les composants métalliques
  • Distille pH 5,0-6,5
  • Conductivité du distillat 3,0-5,0 μS/cm
  • L’élément chauffant chromé de 3 kW avec 2 thermostats réglables indépendants qui protègent le distillateur en cas de défaillance de l’alimentation en eau
  • Facile à nettoyer. Aucun démontage de la verrerie n’est nécessaire
  • Montage mural ou sur paillasse
  • Marquage CE par une agence de test indépendante
  • Fourni avec un manuel d’instructions / d’utilisation
Spécification
Fréquence 50/60 Hz
Tension 220 V
Puissance 3 kW
Débit 4 L/h
Type Distillation unique pour distillateur d’eau