Learn More
Plum™ Distributeur d’emplâtres élastiques QuickFix
Code produit 15761147
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
90 emplâtres élastiques
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
15761147 90 emplâtres élastiques 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15761147 Fournisseur Plum™ Code fournisseur P5502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.00€
    34.81€ / 1 pièces
    Économisez 4.19€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Les emplâtres sont sensibles à la peau et respirants. Le distributeur peut être utilisé dans n’importe quel endroit avec risque de blessures et d’égratignures. Le distributeur est conçu pour être monté sur n’importe quel lieu de travail stationnaire.
  • Permet un accès immédiat et visible aux emplâtres
  • Chaque emplâtre est prêt à l’emploi en le tirant du distributeur
  • Chaque emplâtre est conditionné séparément
  • Une seule main est nécessaire pour l’appliquer
  • Peut être rempli à nouveau si nécessaire
  • Facile à voir lorsqu’il est vide
  • Facile pour arrêter les saignements mineurs, il ne colore pas les autres emplâtres
  • Petites dimensions - espace facile à trouver pour le distributeur QuickFix
  • Comprend une étagère pour stocker de petits objets utiles
  • Peut être verrouillé de sorte qu’il ne puisse être ouvert qu’avec une clé - peut empêcher les déchets indésirables
  • Numéro d’article du produit de recharge : 5512
  • Spécification
    Profondeur (métrique) 32 mm
    Comprend 90 emplâtres élastiques
    Largeur (métrique) 230 mm
    Hauteur (métrique) 135 mm