Learn More
Buerkle™ QuickPicker
Code produit 10389530 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable (V4A)
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10389530 Acier inoxydable (V4A) 1 pièce
10040812 Polypropylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Correspond à la norme ISTA pour des longueurs de semences de 10 mm (blé, avoine) et de 5 mm (lin, vesces).
Code produit 10389530 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53221300
En stock
Correspond à la norme ISTA pour des longueurs de semences de 10 mm (blé, avoine) et de 5 mm (lin, vesces).
L’échantillonneur de base QuickPicker est adapté aux situations dans lesquelles les produits en vrac sont prélevés à partir de sacs ou de sachets, et doivent être remplis dans le flacon d’échantillonnage d’origine. QuickPicker n’est pas compliqué dans son
  • Profondeur d’insertion de 30 cm, diamètre de 25 mm
  • En polypropylène transparent pour produits chimiques agressifs
  • Anti-rayures, stérilisable et économique
  • Pointe amovible pour un nettoyage facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable (V4A)
Autoclavable Autoclavable
Description Profondeur d’insertion de 300 mm
Comprend Deux flacons d'échantillon en polyéthylène de 250 mL et une brosse de nettoyage
Capacité (métrique) 75 mL
Certifications/Conformité Norme ISTA
Diamètre (métrique) 25 mm
Longueur (métrique) 50 cm