Learn More
Quifénadine, TRC
Code produit 30412280
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30412280 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30412280 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ53600010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Quifenadine
CAS 10447-39-9
Formule moléculaire C20H23NO
Quantité 10 mg
Synonyme Diphenyl-3-quinuclidylcarbinol, alpha,alpha-Diphenyl-3-quinuclidinemethanol
Formule InChI InChI=1S/C20H23NO/c22-20(17-7-3-1-4-8-17,18-9-5-2-6-10-18)19-15-21-13-11-16(19)12-14-21/h1-10,16,19,22H,11-15H2
SMILES OC(C1CN2CCC1CC2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nom IUPAC 1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl(diphényl)méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 293.4
Poids de la formule 293.178