Learn More
Quifénadine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Quifenadine |
| CAS | 10447-39-9 |
| Formule moléculaire | C20H23NO |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Diphenyl-3-quinuclidylcarbinol, alpha,alpha-Diphenyl-3-quinuclidinemethanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H23NO/c22-20(17-7-3-1-4-8-17,18-9-5-2-6-10-18)19-15-21-13-11-16(19)12-14-21/h1-10,16,19,22H,11-15H2 |
| SMILES | OC(C1CN2CCC1CC2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nom IUPAC | 1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl(diphényl)méthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 293.4 |
| Poids de la formule | 293.178 |