Learn More
Quillaic acid, MedChemExpress
Code produit 16461528
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16461528 5 mg
16419128 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16461528 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN08395mg
MedChemExpress Quillaic acid(Quillaja sapogenin) is the major aglycone of the widely studied saponins of the Chilean indigenous tree Quillaja saponaria Mol; can elicit dose-dependent antinociceptive effects in two murine thermal models.
Quillaic acid(Quillaja sapogenin) is the major aglycone of the widely studied saponins of the Chilean indigenous tree Quillaja saponaria Mol
Spécification
Nom chimique ou matériau Quillaic acid
CAS 631-01-6
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C30H46O5
Quantité 5 mg
Synonyme Quillaja sapogenin
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 41 mg/mL (84.24 mM)
SMILES OC([C@]1(CCC(C)(C)C2)[C@]2([H])C3=CC[C@@]4([H])[C@@](C)(CC[C@]5([H])[C@@]4(CC[C@H](O)[C@@]5(C)C=O)C)[C@]3(C)C[C@H]1O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 486.68
Poids de la formule 486.68
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid