Learn More
Quillaic Acid, TRC
Code produit 30135983
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30135983 100 mg 100mg
30012832 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135983 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ550500100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 631-01-6
Formule moléculaire C30H46O5
Poids moléculaire (g/mol) 486.68
Synonyme 3β,16α-Dihydroxy-23-oxo-olean-12-en-28-oic Acid, Quillaja Sapogenin
Nom IUPAC (4aR,5R,6aR,6aS,6bR,8aR,9S,10S,12aR,14bS)-9-formyl-5,10-dihydroxy-2,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid
SMILES [Na+].[Na+].Nc1cc(S(=O)(=O)[O-])c(cc1)CCc2c(cc(N)cc2)S(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Quillaic Acid
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C30H46O5/c1-25(2)13-14-30(24(34)35)19(15-25)18-7-8-21-26(3)11-10-22(32)27(4,17-31)20(26)9-12-28(21,5)29(18,6)16-23(30)33/h7,17,19-23,32-33H,8-16H2,1-6H3,(H,34,35)/t19-,20+,21+,22-,23+,26-,27-,28+,29+,30+/m0/s1
Poids de la formule 486.3345