Learn More
Contec™ Lingettes Quiltec™ I
Code produit 16685534 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
15 x 15 cm (6 x 6 in)
23 x 23 cm (9 x 9 in)
30 x 30 cm (12 x 12 in)
Quantité d’emballage:
100/paquet (En vrac)
150/sac, 6 sacs/carton.
200/Sachet, 10 Sachets/ Carton (En vrac)
25/Sachets, 40 Sachets/Carton
50/sac, 10 sacs/carton.
50/sac, 20 sacs/carton.
500/Carton
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
2000 pièces
500 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité d’emballage Stérilité Conditionnement
16685534 30 x 30 cm (12 x 12 in) 50/sac, 10 sacs/carton. Non stérile 500 pièces
15287159 30 x 30 cm (12 x 12 in) 100/paquet (En vrac) Non stérile 100 pièces
11972435 23 x 23 cm (9 x 9 in) 50/sac, 20 sacs/carton. Non stérile 100 pièces
16285232 30 x 30 cm (12 x 12 in) 500/Carton Stérile 500 pièces
13516940 23 x 23 cm (9 x 9 in) 150/sac, 6 sacs/carton. Non stérile -
16695534 15 x 15 cm (6 x 6 in) 200/Sachet, 10 Sachets/ Carton (En vrac) Non stérile 2000 pièces
16675524 23 x 23 cm (9 x 9 in) 25/Sachets, 40 Sachets/Carton Stérile 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 16685534 Fournisseur Contec™ Code fournisseur QT11212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    559.17€
    465.16€ / 500 pièces
    Économisez 94.01€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Nettoient les surfaces intérieures, les outils ou les produits. Les lingettes Quiltec™ I offrent une capacité adsorbante extrêmement élevée. Ces lingettes en polyester durables sont idéales pour les applications en salle blanche.
Nettoient les surfaces intérieures, les outils ou les produits.Les lingettes Quiltec™ I offrent une capacité adsorbante extrêmement élevée.Ces lingettes en polyester durables sont idéales pour les applications en salle blanche.
  • Ces lingettes à bords soudés offrent une capacité adsorbante extrêmement élevée. Deux couches de tissu en polyester ouatiné sont découpées au laser et soudées ensemble pour créer des poches de collecte de liquide supplémentaire.
  • Sa construction en polyester matelassé double couche crée un essuie-glace durable doté d'une —capacité d'absorption exceptionnelle, absorbant plus du double de celle d'un essuie-glace monocouche.
  • Extrêmement pauvre en particules et en fibres, ce produit —est idéal pour le nettoyage des surfaces intérieures des outils de production, l'essuyage des produits ou le nettoyage général.
Informations sur la commande
Lavage et emballage en salle blanche Classe ISO 4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingette pour salle blanche
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30 cm
Matériau Polyester
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Classe ISO 3 et 4
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 30 x 30 cm (12 x 12 in)
À utiliser avec (application) Salle blanche
Quantité d’emballage 50/sac, 10 sacs/carton.
Épaisseur 2 plis