Learn More
Contec™ Lingettes Quiltec™ I
BIOPHARMA
Product Code. 16695534 Shop All Contec Products
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
15 x 15 cm (6 x 6 in)
23 x 23 cm (9 x 9 in)
30 x 30 cm (12 x 12 in)
Quantité d’emballage:
100/paquet (En vrac)
150/sac, 6 sacs/carton.
200/Sachet, 10 Sachets/ Carton (En vrac)
25/Sachets, 40 Sachets/Carton
50/sac, 10 sacs/carton.
50/sac, 20 sacs/carton.
500/Carton
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Unit Size:
100 pièces
1000 pièces
2000 pièces
500 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (L x l) Quantité d’emballage Stérilité Unit Size
16695534 15 x 15 cm (6 x 6 in) 200/Sachet, 10 Sachets/ Carton (En vrac) Non stérile 2000 pièces
16685534 30 x 30 cm (12 x 12 in) 50/sac, 10 sacs/carton. Non stérile 500 pièces
15287159 30 x 30 cm (12 x 12 in) 100/paquet (En vrac) Non stérile 100 pièces
11972435 23 x 23 cm (9 x 9 in) 50/sac, 20 sacs/carton. Non stérile 100 pièces
16285232 30 x 30 cm (12 x 12 in) 500/Carton Stérile 500 pièces
13516940 23 x 23 cm (9 x 9 in) 150/sac, 6 sacs/carton. Non stérile -
16675524 23 x 23 cm (9 x 9 in) 25/Sachets, 40 Sachets/Carton Stérile 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16695534 Supplier Contec™ Supplier No. QT166B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.00€
    611.07€ / 2000 pièces
    Économisez 93.93€
    13% de réduction
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 05-03-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Nettoient les surfaces intérieures, les outils ou les produits. Les lingettes Quiltec™ I offrent une capacité adsorbante extrêmement élevée. Ces lingettes en polyester durables sont idéales pour les applications en salle blanche.
Nettoient les surfaces intérieures, les outils ou les produits.Les lingettes Quiltec™ I offrent une capacité adsorbante extrêmement élevée.Ces lingettes en polyester durables sont idéales pour les applications en salle blanche.
  • Ces essuyeurs à bords scellés offrent une capacité d’absorption extrêmement élevée. Deux couches de tissu polyester matelassé sont découpées au laser et scellées ensemble pour former des poches qui retiennent davantage de liquide.
  • La structure matelassée en polyester à deux plis produit des essuyeurs durables d’une capacité d’absorption exceptionnelle—plus du double de celle d’un essuyeur monocouche
  • Très faible émission de particules et de fibres—idéaux pour le nettoyage des surfaces intérieures des équipements de production, l’essuyage des produits ou le nettoyage général
Order Info
Lavage et emballage en salle blanche Classe ISO 4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Lingette pour salle blanche
Longueur (impériale) 6 in
Longueur (métrique) 15 cm
Largeur (impériale) 15,24 cm
Largeur (métrique) 15 cm
Matériau Polyester
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Classe ISO 3 et 4
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 15 x 15 cm (6 x 6 in)
À utiliser avec (application) Salle blanche
Quantité d’emballage 200/Sachet, 10 Sachets/ Carton (En vrac)
Épaisseur 2 plis