Description
Nettoient les surfaces intérieures, les outils ou les produits.Les lingettes Quiltec™ I offrent une capacité adsorbante extrêmement élevée.Ces lingettes en polyester durables sont idéales pour les applications en salle blanche.
- Ces lingettes à bords soudés offrent une capacité adsorbante extrêmement élevée. Deux couches de tissu en polyester ouatiné sont découpées au laser et soudées ensemble pour créer des poches de collecte de liquide supplémentaire.
- Sa construction en polyester matelassé double couche crée un essuie-glace durable doté d'une —capacité d'absorption exceptionnelle, absorbant plus du double de celle d'un essuie-glace monocouche.
- Extrêmement pauvre en particules et en fibres, ce produit —est idéal pour le nettoyage des surfaces intérieures des outils de production, l'essuyage des produits ou le nettoyage général.
Order Info
Lavage et emballage en salle blanche Classe ISO 4.
Specifications
Specifications
| Type de produit | Lingette pour salle blanche |
| Longueur (impériale) | 12 in |
| Longueur (métrique) | 30 cm |
| Largeur (impériale) | 12 in |
| Largeur (métrique) | 30 cm |
| Matériau | Polyester |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | Classe ISO 3 et 4 |
| Jetable | Usage unique |
| Dimensions (L x l) | 30 x 30 cm (12 x 12 in) |
| Show More |