Learn More
Acide quinaldique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499502
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499502 100 g 100g
11479502 5 g 5g
11489502 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499502 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10192.22
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 93-10-7 | C10H7NO2 | 173.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-10-7
Formule moléculaire C10H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 173.17
Numéro MDL MFCD00006752
Clé InChI LOAUVZALPPNFOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinaldic acid, 2-quinolinecarboxylic acid, quinaldinic acid, 2-carboxyquinoline, quinaldate, 2-quinolinylcarboxylic acid, 2-quinoline carboxylic acid, 2-quinolinecarboxylate, 2-quinaldic acid, 2-quinolinecarbocylic acid
CID PubChem 7124
ChEBI CHEBI:18386
Nom IUPAC Acide quinoléine-2-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinaldic acid
Point de fusion 156°C to 159°C
Quantité 100 g
Beilstein 126322
Merck Index 14,8046
Poids de la formule 173.17
Pourcentage de pureté 98%