Learn More
Acide quinaldique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10542771 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10542771 10 g Flacon en verre 10g
10371384 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10542771 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 171050100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 93-10-7 | C10H7NO2 | 173.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-10-7
Formule moléculaire C10H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 173.17
Numéro MDL MFCD00006752
Clé InChI LOAUVZALPPNFOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinaldic acid, 2-quinolinecarboxylic acid, quinaldinic acid, 2-carboxyquinoline, quinaldate, 2-quinolinylcarboxylic acid, 2-quinoline carboxylic acid, 2-quinolinecarboxylate, 2-quinaldic acid, 2-quinolinecarbocylic acid
CID PubChem 7124
ChEBI CHEBI:18386
Nom IUPAC Acide quinoléine-2-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinaldic acid
Point de fusion 159.0°C to 161.0°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 22, 71
Merck Index 15, 8162
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alkali solutions,soluble in alcohol
Poids de la formule 173.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ressemblant à des aiguilles
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Quinaldic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.