Learn More
Sel de sodium à l’acide quinaldique, TRC
Code produit 30418142
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30418142 2.5 g -
30409752 500 mg 500mg
30409608 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30418142 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ5850082.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16907-79-2
Formule moléculaire C10H6NNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 195.15
Nom IUPAC sodium ; Quinoline-2-carboxylate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)c1ccc2ccccc2n1
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinaldic Acid Sodium Salt
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C10H7NO2.Na/c12-10(13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9;/h1-6H,(H,12,13);/q;+1/p-1
Poids de la formule 195.0296