Learn More
Acide quinaldique-d6, CDN
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Quinolinecarboxylic Acid D6 |
| CAS | 1219802-18-2 |
| Formule moléculaire | C10 D6 H N O2 |
| Quantité | 0.05 g |
| Synonyme | 2-Quinolinecarboxylic-d6 acid, Quinaldic-d6 acid, 2-Carboxyquinoline-d6, Quinolin-2-carboxylic acid-d6, 2-Quinolinecarboxylic-3,4,5,6,7,8-d6 acid, 2-Quinolinecarboxylic acid D6 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C10H7NO2/c12-10(13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6 H,(H,12,13)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c([2 H])c([2 H])c(nc2c1[2 H])C(=O)O |
| Nom IUPAC | ácido 3,4,5,6,7,8-hexadeuterioquinolin-2-carboxílico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 179.205 |
| Poids de la formule | 179.085 g/mol |
| Show More |