Learn More
Quinaldine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495433
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Tamaño de la unidad
11495433 25 g 25g
11405443 100 g 100g
11415443 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11495433 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13412.14
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 91-63-4 | C10H9N | 143.19 g/mol
It is an anaesthetic used in fish transportation. Used in preparation of oil-soluble dyes. Also used in anti-malaria drugs, in manufacturing dyes, food colorants , pharmaceuticals and pH indicators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un anesthésique utilisé pour le transport du poisson. Utilisé dans la préparation de colorants solubles dans l’huile. Également utilisé dans les médicaments antipaludiques, dans la fabrication de colorants, colorants alimentaires, produits pharmaceutiques et indicateurs de pH.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2,5 g/l).
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Conserver dans l’obscurité et à l’abri de l’air. Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart des chlorures acides et des anhydrides acides. Il peut virer au marron lors du stockage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 91-63-4
Formule moléculaire C10H9N
Poids moléculaire (g/mol) 143.19
Numéro MDL MFCD00006756
Clé InChI SMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinaldine, chinaldine, khinaldin, quinoline, 2-methyl, 2-methyl-quinoline, methylquinoline, 2-methylchinolin, ccris 1155, 2-methylchinoline, 2-methylchinolin czech
CID PubChem 7060
Nom IUPAC 2-méthylquinoléine
SMILES CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Quinaldine
Point de fusion -2°C
Densité 1.058
Point d’ébullition 247°C to 248°C
Point d’éclair 79°C (174°F)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.612
Quantité 25 g
Beilstein 110309
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,8047
Informations sur la solubilité Soluble in water (2.5g/L).
Poids de la formule 143.19
Pourcentage de pureté ≥97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Quinaldine
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Consejos de prudencia
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Quinaldine
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.