Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de quinaldine, teneur en colorant, 95 %
Code produit 15452058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15452058 25 g 25g
15442058 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15452058 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H55729.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 117-92-0 | C21H23IN2 | 430.33 g/mol
Quinaldine Red is a colorimetric phosphate detection reagent which is known to be a cationic fluorescent probe for proteins. It is also a pH indicator with a transition interval from 1.4 - 3.2 (colorless - rose).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le rouge de quinaldine est un réactif colorimétrique de détection de phosphate qui est connu comme une sonde fluorescente cationique pour les protéines. Il s’agit également d’un indicateur de pH dont l’intervalle de transition est de 1,4-3,2 (incolore - rose).
Solubilité
Partiellement soluble dans l’eau, l’alcool et l’éthanol.
Remarques
Conserver à température ambiante. Évitez les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117-92-0
Formule moléculaire C21H23IN2
Poids moléculaire (g/mol) 430.33
Numéro MDL MFCD00011968
Clé InChI JOLANDVPGMEGLK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme quinaldine red, eastman 1361, 2-p-dimethylaminostyryl quinoline ethiodide, 1-ethyl-2-p-dimethylaminostyrylquinoline iodide, 2-4-dimethylaminostyryl-1-ethylquinolinium iodide, 2-4-dimethylamino styryl-1-ethylquinolinium iodide, 2--4-dimethylamino styryl-1-ethylquinolinium iodide, chinaldinrot, alpha-p-dimethylaminophenylethylene quinolineethiodide, quinolinium, 2-2-4-dimethylamino phenyl ethenyl-1-ethyl-, iodide 1:1
CID PubChem 5702759
Nom IUPAC 2-{2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethenyl}-1-ethylquinolin-1-ium iodide
SMILES [I-].CC[N+]1=C2C=CC=CC2=CC=C1C=CC1=CC=C(C=C1)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinaldine Red
Note relative au nom Dye content
Couleur Noir à vert
Quantité 25 g
Beilstein 3798055
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,8049
Informations sur la solubilité Partly soluble in water,alcohol,and ethanol.
Poids de la formule 430.33
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre