Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de quinaldine, pur
Code produit 10200023 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10200023 5 g Flacon en verre 5g
10620545 25 g Flacon en verre 25g
10638994 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10200023 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 377510050
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 117-92-0 | C21H23IN2 | 430.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117-92-0
Formule moléculaire C21H23IN2
Poids moléculaire (g/mol) 430.33
Numéro MDL MFCD00011968
Clé InChI JOLANDVPGMEGLK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium iodide
CID PubChem 5702759
SMILES [I-].CC[N+]1=C2C=CC=CC2=CC=C1C=CC1=CC=C(C=C1)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinaldine red
Note relative au nom Pure
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Couleur Vert noir ou bleu à gris
Quantité 5 g
Forme physique Poudre
Nom IUPAC 2-{2-[4-(diméthylamino)phényl]éthènyl}-1-méthylquinoline-1-ium iodure
Poids de la formule 430.32
Qualité Pures