Learn More
Rouge de quinaldine, TRC
Code produit 30427365
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427365 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30427365 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ5850035G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinaldine Red
CAS 117-92-0
Formule moléculaire C21H23N2 . I
Quantité 5 g
Synonyme 1-Ethyl-2-(p-dimethylaminostyryl)quinoline Iodide, 2-(p-Dimethylaminostyryl)quinoline Ethiodide, 2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium Iodide, Eastman 1361, NK 92, alpha-(p-Dimethylaminophenylethylene)quinoline Ethiodide, 2-[p-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium Iodide
Formule InChI InChI=1S/C21H23N2.HI/c1-4-23-20(16-12-18-7-5-6-8-21(18)23)15-11-17-9-13-19(14-10-17)22(2)3;/h5-16H,4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].CC[n+]1c(\C=C\c2ccc(cc2)N(C)C)ccc3ccccc13
Nom IUPAC 4-[(E)-2-(1-éthylquinoléin-1-ium-2-yl)éthényl]-N,N-diméthylaniline;iodure
Poids moléculaire (g/mol) 430.3
Poids de la formule 430.0906