Learn More
Rouge de quinaldine, TRC
Code produit 30424762
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424762 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30424762 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ585003100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinaldine Red
CAS 117-92-0
Formule moléculaire C21H23N2 . I
Quantité 100 mg
Synonyme 1-Ethyl-2-(p-dimethylaminostyryl)quinoline Iodide, 2-(p-Dimethylaminostyryl)quinoline Ethiodide, 2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium Iodide, Eastman 1361, NK 92, alpha-(p-Dimethylaminophenylethylene)quinoline Ethiodide, 2-[p-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium Iodide
Formule InChI InChI=1S/C21H23N2.HI/c1-4-23-20(16-12-18-7-5-6-8-21(18)23)15-11-17-9-13-19(14-10-17)22(2)3;/h5-16H,4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].CC[n+]1c(\C=C\c2ccc(cc2)N(C)C)ccc3ccccc13
Nom IUPAC 4-[(E)-2-(1-éthylquinoléin-1-ium-2-yl)éthényl]-N,N-diméthylaniline;iodure
Poids moléculaire (g/mol) 430.3
Poids de la formule 430.0906