Learn More
Quinapril hydrochloride, MedChemExpress
Description
Quinapril (hydrochloride) (CI-906) is a prodrug that belongs to the angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor class of medications.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Quinapril hydrochloride |
| CAS | 82586-55-8 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C25H31ClN2O5 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | CI-906 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.54 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (105.27 mM) |
| SMILES | O=C([C@H]1N(C([C@@H](N[C@H](C(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2)C)=O)CC3=C(C=CC=C3)C1)O.Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 474.98 |
| Show More |