Learn More
Quinazoline, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Quinazoline |
| CAS | 253-82-7 |
| Formule moléculaire | C8H6N2 |
| Numéro MDL | MFCD00006712 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | C1=C2C(=NC=N1)C=CC=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 130.15 |
| Pourcentage de pureté | 98% |