Learn More
Quinhydrone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11472668 25 g 25g
11482668 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11472668 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16681.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 106-34-3 | C12H10O4 | 218.21 g/mol
Used to measure the hydrogen ion concentration (pH) of a solution in a chemical experiment. It provides an alternative to the commonly used glass electrode in a pH meter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé pour mesurer la concentration d’ions hydrogène (pH) d’une solution lors d’une expérience chimique. Il offre une alternative à l’électrode de verre couramment utilisée dans un pH-mètre.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau 4 g/l (20°C).
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-34-3
Formule moléculaire C12H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 218.21
Numéro MDL MFCD00010310
Clé InChI BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinhydrone, green hydroquinone, p-benzoquinhydrone, chinhydron, chinhydron czech, unii-p4a66lq3qj, hydroquinone, compd. with p-benzoquinone, p-benzoquinone, compd. with hydroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol 1:1, p-benzoquinone-hydroquinone compound 1:1
CID PubChem 7801
ChEBI CHEBI:26491
Nom IUPAC benzene-1,4-diol; cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
SMILES OC1=CC=C(O)C=C1.O=C1C=CC(=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinhydrone
Point de fusion 168°C to 171°C
Densité 1.4
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3919222
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,8058
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water 4g/L (20°C).
Poids de la formule 218.21
Pourcentage de pureté 97%